Natriumazid
Plastic bottle for solids, 500 g
Katalog # APPCA1430.0500
Leverantör: PanReac AppliChem
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Sodium triazide
- CAS-nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL-nummer:MFCD00003536
- Molecular Weight:65.01 g/mol
- Merck Index:13,08653
- Smält Pt:275 °C
- Densitet:1,85 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:247-852-1
- FN:1687
- ADR:6.1,II
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 g