Orders LinkContactUsLinkComponent
Urea
Urea
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1049.1000
Leverantör:   PanReac AppliChem
Urea
Katalog # A1049.1000
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  57-13-6
Urea
Urea
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  57-13-6
Price
1 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS-nummer:57-13-6
  • Formel:NH₂CONH₂
  • MDL-nummer:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck Index:13,09935
  • Kokande Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:132,7 °C
  • Densitet:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg