Orders LinkContactUsLinkComponent
Cykloheximid
Glass bottle for solids, 1 g
  A0879.0001
Cykloheximid
  A0879.0001
 :  66-81-9
Cykloheximid
Cykloheximid
Glass bottle for solids, 1 g
 :  66-81-9
1 125,00 kr
1 * 1 g
 :  3-[2-(3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxietyl]glutarimid
  •  :66-81-9
  •  :C₁₅H₂₃NO₄
  •  :MFCD00082346
  •  :281.35 g/mol
  •  :Omgivande
  •  :200-636-0
  •  :2811
  •  :6.1,I
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 g