Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 1 L
Leverantör: PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Katalog # A4892.1000
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Beskrivning:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)