Orders LinkContactUsLinkComponent
Agaros
Agaros
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # A2116.0500
Leverantör:   PanReac AppliChem
Agaros
Katalog # A2116.0500
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  9012-36-6
Agaros
Agaros
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  9012-36-6
Price
13 425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Produktdetaljer och dokument
  • CAS-nummer:9012-36-6
  • MDL-nummer:MFCD00081294
  • Smält Pt:60…90 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:232-731-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g