Agaros
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # A2114.0250
Leverantör: PanReac AppliChem
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
- CAS-nummer:9012-36-6
- MDL-nummer:MFCD00081294
- Smält Pt:60…90 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:232-731-8
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:250 g
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.