Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
5 kg
Katalog # APPCA0949.5000
Leverantör:   PanReac AppliChem
Agar
Katalog # APPCA0949.5000
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
16 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Smält Pt:90 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5 kg
Specifikationer