Agar
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # APPCA0949.0500
Leverantör: PanReac AppliChem
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Smält Pt:90 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g