Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
Enkel referenselektrod, ScienceLine, Ag/AgCl-referenssystem, B 2920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platina, 12×120 mm
Katalog # SCOI1070046
Leverantör:   SI ANALYTICS
Reference electrodes, ScienceLine
Katalog # SCOI1070046
Leverantör:  SI ANALYTICS
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
Enkel referenselektrod, ScienceLine, Ag/AgCl-referenssystem, B 2920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platina, 12×120 mm
Price
2 850,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Specifikationer
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Typ:
    B 2920+ Ag/AgCl
  • Beskrivning:
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, Ag/AgCl-referenssystem
  • Material:
    Glas
  • Diafragma:
    Platina
  • Elektrolyt:
    KCl 3 mol/l
  • Temp:
    −5...+100 °C
  • pH:
    0 - 14