Mätskopa, Azlon®
50 ml, 160 mm
Catalog # 231-0024
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
- Volymmarkering
Specifications
- Kapacitet:50 ml
- Längd:160 mm