Etidiumbromid
Glass bottle, 50 ml
PIER17898
: 3,8-Diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid
- :1239-45-8
- :C₂₁H₂₀BrN₃
- :MFCD00011724
- :394.31 g/mol
- :13,04751
- :72 °C (0,1 mmHg)
- :261…264 °C
- :1,01 g/cm³ (20 °C)
- :<100 °C
- :Omgivande
- :214-984-6
- :2811
- :6.1,I
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 ml