Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-2T•LO, 1,15 − 1,48 nD
Katalog # ATAG1227
Leverantör: Atago
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
Specifikationer
- Modell:NAR-2T•LO
- Beskrivning:Abbe refractometer
- Brytningsindex:1,15 − 1,48 nD
- Cat. No.:ATAG1227
- Noggrannhet:±0,0002 nD
- Temperaturgivare:±0,2 °C
- Vikt:5,8 kg
- Temperaturmätning:5...120 °C
- Temperaturgivare, noggrannhet:±0,2 °C
- W×D×H:130×180×230 mm
- Ljuskälla:Lysdioder
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Adapter för filmprov, prisma, för refraktometer DR-A1Adapter för filmprov, prisma, för refraktometer DR-A1ATAGRE-1581Log in för tillgänglighet1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Teststycke A, med m-naftalen, 4 ml, 1,516 nD, för refraktometrarna NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 och DR-M4/1550Teststycke A, med m-naftalen, 4 ml, 1,516 nD, för refraktometrarna NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 och DR-M4/1550ATAGRE-1197Log in för tillgänglighet1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Main and secondary prism for DR-A1
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Prisma, sekundärt, för NAR-3T
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Kontaktvätska – monobromnaftalen, 4 ml, 1,63 nD, för refraktometrarna DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIKontaktvätska – monobromnaftalen, 4 ml, 1,63 nD, för refraktometrarna DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIATAGRE-1196Log in för tillgänglighet1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Teststycke A, med m-naftalen, 4 ml, 1,516 nD, för refraktometrarna DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 och DR-M2/1550Teststycke A, med m-naftalen, 4 ml, 1,516 nD, för refraktometrarna DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 och DR-M2/1550ATAGRE-1195Log in för tillgänglighet1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Lampsladd, för refraktometer NAR-1T•LO
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Termodisplay (DTM-1), för NAR-1T•LO, NAR-2T•LO och NAR-2T•HITermodisplay (DTM-1), för NAR-1T•LO, NAR-2T•LO och NAR-2T•HIATAGRE-1165Log in för tillgänglighet1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Prisma, sekundärt för NAR-1T•LO
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPris
- Termistorenhet, F, för refraktometrar NAR-2T•HI och NAR-2T•LOTermistorenhet, F, för refraktometrar NAR-2T•HI och NAR-2T•LOATAGRE-1358Log in för tillgänglighet1 * 1 Items