Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Buffer Standard Solutions
VWR® Buffer Standard Solutions
4,00, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # E452-500ML
Leverantör:   VWR Chemicals
VWR® Buffer Standard Solutions
Katalog # E452-500ML
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
VWR® Buffer Standard Solutions
VWR® Buffer Standard Solutions
4,00, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
1 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • pH noggrannhet:
    ±0,03
  • pH-värde:
    4,00