Skopa
1000 ml, 385 mm
Katalog # 231-0339
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Volymmarkering
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Längd:385 mm