Skopa
50 ml, 160 mm
Katalog # 231-0336
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Volymmarkering
Specifikationer
- Kapacitet:50 ml
- Längd:160 mm