Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/kartong, 4 kartonger/förp.
Katalog # 612-1720
Leverantör:   Brand
Pasteur pipettes
Katalog # 612-1720
Leverantör:  Brand
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/kartong, 4 kartonger/förp.
Price
1 425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Soda-lime-glass.
Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug. int.Ø of the tip: 1,0 mm.
Certifications: ISO 7712
Documents
Specifikationer
  • Ø utv.:
    7 mm
  • Förp.:
    250/kartong, 4 kartonger/förp.
  • Kapacitet:
    2,0 ml
  • Längd:
    145 mm