Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
Ofärgad
Katalog # WHEAW242421-01-A
Leverantör:   DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Katalog # WHEAW242421-01-A
Leverantör:  DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
Ofärgad
Pris
5 725,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
Beställningsinformation: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specifikationer
  • Färg:
    Ofärgad