Droppflaskor, WHEATON®
15-415, Röd
Katalog # WHEAW242512-A
Gå till:
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
[EN]CAP DROPPER TIP 15-415 PP RED 1 * 100 Items Katalog #215-2764
Produkten 215-2764 är en ersättning för WHEAW242512-A men varierar beroende på varumärke, förpackning eller kvantitet.
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Specifikationer
- Gänga:15-415
- Seq:33
- Lock, färg:Röd