Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON®
Rosa
Katalog # 215-4831
Leverantör:   DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Katalog # 215-4831
Leverantör:  DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
Rosa
Price
6 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
 : Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specifikationer
  • Färg:
    Rosa
  • Seq:
    63