Orders LinkContactUsLinkComponent
Droppflaskor, WHEATON®
8-425, Röd
Katalog # 215-4037
Leverantör:   DWK Life Sciences
Droppflaskor, WHEATON®
Katalog # 215-4037
Leverantör:  DWK Life Sciences
Droppflaskor, WHEATON®
Droppflaskor, WHEATON®
8-425, Röd
Price
5 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Specifikationer
  • Gänga:
    8-425
  • Seq:
    10
  • Lock, färg:
    Röd