Scintillation vials, WHEATON®
20,00 ml, 27×61 mm, Ja, Separate, 22 mm, PP, Foamed PE
Katalog # WHEA986710
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the application.
Specifikationer
- Med lock:Ja
- Lockmaterial:PP
- Lock storlek:22 mm
- Diam×H:27×61 mm
- Septum:Foamed PE
- Kapacitet:20,00 ml
- Typ av lock:Separate
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.