Orders LinkContactUsLinkComponent
BOD bottles, WHEATON®
BOD bottles, WHEATON®
BOD bottles, borosilicate glass, 43×115 mm (Ø×H), unnumbered, 60 ml
Katalog # WHEA227494-00G
Leverantör:   DWK Life Sciences
BOD bottles, WHEATON®
Katalog # WHEA227494-00G
Leverantör:  DWK Life Sciences
BOD bottles, WHEATON®
BOD bottles, WHEATON®
BOD bottles, borosilicate glass, 43×115 mm (Ø×H), unnumbered, 60 ml
Price
22 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 36 Items
Produktdetaljer och dokument
Made of Type I borosilicate glass.
  • Available with or without stopper
  • With white labeling area
Specifikationer
  • Kapacitet:
    60 ml
  • Beskrivning:
    BOD bottles, borosilicate glass, 43×115 mm (Ø×H), unnumbered