BOD bottles, WHEATON®
BOD-flaskor, 60 ml, borosilikatglas, 43×115 mm (Ø×H), nummersekvens: special, 60 ml
Katalog # WHEA227494-99G
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Made of Type I borosilicate glass.
- Available with or without stopper
- With white labeling area
Specifikationer
- Kapacitet:60 ml
- Beskrivning:BOD-flaskor, 60 ml, borosilikatglas, 43×115 mm (Ø×H), nummersekvens: special