Orders LinkContactUsLinkComponent
Droppflaskor, WHEATON®
Droppflaskor, WHEATON®
13-425, Blå
Katalog # 215-4031
Leverantör:   DWK Life Sciences
Droppflaskor, WHEATON®
Katalog # 215-4031
Leverantör:  DWK Life Sciences
Droppflaskor, WHEATON®
Droppflaskor, WHEATON®
13-425, Blå
Price
650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Produktdetaljer och dokument
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Specifikationer
  • Gänga:
    13-425
  • Seq:
    18
  • Lock, färg:
    Blå