Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 1000 g, Viktset med handskar och DKD-certifikat
Katalog # SARBYCS31-611-02
Leverantör:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Katalog # SARBYCS31-611-02
Leverantör:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 1000 g, Viktset med handskar och DKD-certifikat
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 SET
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Leveransinformation: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Specifikationer
  • Viktset:
    1 − 1000 g
  • Seq:
    14
  • Typ:
    Viktset med handskar och DKD-certifikat