Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Slät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidan, 2500 ml, 940 cm², 110×355 mm, 4/låda
Catalog # 734-3024
Supplier:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Catalog # 734-3024
Supplier:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Slät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidan, 2500 ml, 940 cm², 110×355 mm, 4/låda
Price
8 875,00 kr
Log in for availability
1 * 4 Items
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifications
  • Odlingsyta:
    940 cm²
  • Förp.:
    4/låda
  • Kapacitet:
    2500 ml
  • Beskrivning:
    Slät yta, med 51 mm svart fenollock med kant och gummi på insidan
  • Ytterdiam×H:
    110×355 mm