Roller bottles, WHEATON®
Slät yta, med 45 mm vitt PP-lock med inre tätning och droppring, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4/låda
Katalog # 734-3021
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Odlingsyta:550 cm²
- Förp.:4/låda
- Kapacitet:1380 ml
- Beskrivning:Slät yta, med 45 mm vitt PP-lock med inre tätning och droppring
- Ytterdiam×H:110×240 mm