Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
1000 ml, 400 mm
Katalog # 231-0071
Leverantör:   KARTELL
Skopa
Katalog # 231-0071
Leverantör:  KARTELL
Skopa
Skopa
1000 ml, 400 mm
Price
1 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 Items
Produktdetaljer och dokument
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmarkering
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Längd:
    400 mm
  • Seq:
    14