Orders LinkContactUsLinkComponent
Certifierade färgstandarder
Färg 0, Saybolt (certifierade enligt ISO 17025), 500 mL
  633-0006
Certifierade färgstandarder
  633-0006
 :  
Certifierade färgstandarder
Certifierade färgstandarder
Färg 0, Saybolt (certifierade enligt ISO 17025), 500 mL
 :  
3 325,00 kr
1 * 500 mL
För rutinkalibrering av kolorimetrar och verifiering av testdata.
Lovibond®-certifierade färgreferensmaterial levereras med fullständig spårbarhet till internationella standarder. Varje standard innehåller en 500 ml flaska med 12-månaders garanti avseende färgstabiliteten och fullständig certifiering inklusive säkerhetsdatablad (MSDS). Enskilda värden kan variera och specificeras på kalibreringscertifikatet som medföljer varje standard.
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Färg 0, Saybolt (certifierade enligt ISO 17025)