Moppsystem, Edgeless®
Mopphuvud av standardtyp, kantlöst, icke-sterilt, -, -, -
Katalog # 115-0174
Leverantör: CONTEC
Gå till:
Product Details & Documents
Lämplig för fukt svabbning i kontrollerade miljöer och tvättrum för effektiv rengörning och återupptagande av överskottsvätska. Lämplig för användning i sterila miljöer. Moppens huvud är konstruerad från fortlöpande rör av 100% polyestervävt material, vävd för att forma slingor som kapslar in vätskan för maximal uppsugning.
- Mop heads are free from any cellulose contaminants
- Stainless bucket, downpress wringer and insert maximise wringing pressure and effectiveness
- All system components and buckets are compatible with gamma, ETO, and autoclave sterilisation
Mop heads are laundered and packaged in a ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
: All mop system components must be ordered separately. Plastic bucket systems include cart, buckets, wringer, and casters. Stainless steel bucket systems include trolley, buckets, wringer, and casters.
Documents
Specifikationer
- Kapacitet:-
- Beskrivning:Mopphuvud av standardtyp, kantlöst, icke-sterilt
- Mått:-
- Längd:-
- Seq:02