Links, Molymod®
Long flexible links for double or triple bonds, Grå
Katalog # SPIRML-13
Marketsource
Leverantör: SPIRING ENTERPRISES
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Färg:Grå
- Beskrivning:Long flexible links for double or triple bonds