Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramiskt, 12×170 mm, Skruvkabelanslutning
SCOI285111426
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×170 mm
- Typ:H 6181 HD
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran
- Material:Glas
- Seq:12
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temp:0...+135 °C
- pH:0 - 14