Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Proppar
LDPE, 212-1834, Ofärgad, 11 mm
Katalog # 217-7005
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Proppar
Katalog # 217-7005
Leverantör:  VWR Collection
VWR®, Proppar
VWR®, Proppar
LDPE, 212-1834, Ofärgad, 11 mm
Price
730,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.500 Items
Product Details & Documents
These closures are suitable for test and culture tubes.
  • Flexible, high mechanical resistance
Closures are made from LDPE.
Specifikationer
  • Lock storlek:
    11 mm
  • för rör:
    212-1834
  • Färg:
    Ofärgad
  • Material:
    LDPE
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø inr.
    Kapacitet
    Material
    Längd
    Ø utv.
    Tillgänglighet
    Price
  • 212-1834
    12,8 mm
    5 ml
    PS
    74,5 mm
    13,0 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4.000 Items - 1 625,00 kr
  • 212-1837
    11,8 mm
    3,5 ml
    PS
    01
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5.000 Items - 1 825,00 kr
  • 212-1809
    11,0 mm
    5 ml
    PS
    74,5 mm
    13,0 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items - 1 150,00 kr