Multipurpose containers
150 ml, With metal screw cap, 49,00 mm, 107,00 mm, utan etikett, Silver, Silver, aseptic packed, -
216-0600
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Ø utv.:49,00 mm
- Steril:-
- Typ:utan etikett
- Version:aseptic packed
- Kapacitet:150 ml
- Färg:Silver
- Beskrivning:With metal screw cap
- Höjd:107,00 mm
- Seq:21
- Lock, färg:Silver