Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
2,6 kg, 160×250×8 mm
Katalog # BOCH5036
Leverantör:   BOCHEM
Stand bases
Katalog # BOCH5036
Leverantör:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,6 kg, 160×250×8 mm
Price
585,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
 : DIN 12892
Specifikationer
  • B×D×H:
    160×250×8 mm
  • Vikt:
    2,6 kg