Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriesax
Laboratoriesax
Spetsig/trubbig, 150 mm
Catalog # BOCH4004
Supplier:   BOCHEM
Laboratoriesax
Catalog # BOCH4004
Supplier:  BOCHEM
Laboratoriesax
Laboratoriesax
Spetsig/trubbig, 150 mm
Price
145,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rak sax tillverkad av rostfritt stål.
Varning: Dessa saxar rekommenderas inte för autoklavering.
Documents
Specifications
  • Typ:
    Spetsig/trubbig
  • Längd:
    150 mm
  • Seq:
    05