Laboratoriesax
Spetsig/trubbig, 130 mm
Katalog # BOCH4002
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rak sax tillverkad av rostfritt stål.
Caution: Dessa saxar rekommenderas inte för autoklavering.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Typ:Spetsig/trubbig
- Längd:130 mm
- Seq:03