Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskålar

Petriskålar

Petriskål, med lock, 100 mm, 15 mm, Icke sterilt
Catalog # BOCH8541
Supplier:   BOCHEM
Petriskålar
Catalog # BOCH8541
Supplier:  BOCHEM
Petriskålar
Petriskålar

Petriskål, med lock, 100 mm, 15 mm, Icke sterilt

Price
450,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    100 mm
  • Sterilitet:
    Icke sterilt
  • Beskrivning:
    Petriskål, med lock
  • Höjd:
    15 mm