Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Katalog # BOCH3532
Leverantör:   BOCHEM
Section lifters
Katalog # BOCH3532
Leverantör:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Price
70,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Specifikationer
  • Längd:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredd:
    20 mm
  • Klinge, längd:
    50 mm