Spoons, POLY
Straight, 300 mm, 40×20 mm
231-1071
: BOCHEM
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål. Specialform för lätt och enkel hantering.
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
- God kemikalieresistens
- Enkel att rengöra
- Beskrivning:Straight
- Längd:300 mm
- Seq:08
- Skedstorlek:40×20 mm