Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 155 mm, 40×20 mm
Katalog # 231-1068
Leverantör:   BOCHEM
Spoons, POLY
Katalog # 231-1068
Leverantör:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 155 mm, 40×20 mm
Price
71,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål. Specialform för lätt och enkel hantering.
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Straight
  • Längd:
    155 mm
  • Seq:
    01
  • Skedstorlek:
    40×20 mm