Spoons, POLY
Sharply oblique, 190 mm, 25×20 mm
Katalog # 231-1261
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål. Specialform för lätt och enkel hantering.
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
- God kemikalieresistens
- Enkel att rengöra
Specifikationer
- Beskrivning:Sharply oblique
- Längd:190 mm
- Seq:03
- Skedstorlek:25×20 mm