Spoons, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
231-1297
: BOCHEM
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål. Specialform för lätt och enkel hantering.
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
- God kemikalieresistens
- Enkel att rengöra
- Beskrivning:Oblique
- Längd:300 mm
- Seq:09
- Skedstorlek:65×28 mm