Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
200×200 mm, 30 kg, 7 kg, 75 - 400 mm, Grå, Justeringshjul
Katalog # 245-0028
Leverantör:   BOCHEM
Laboratory jacks
Katalog # 245-0028
Leverantör:  BOCHEM
Laboratory jacks
Laboratory jacks
200×200 mm, 30 kg, 7 kg, 75 - 400 mm, Grå, Justeringshjul
Price
3 875,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
  • Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
  • Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
  • Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
 : DIN 12897
Specifikationer
  • Max. statisk belastning:
    30 kg
  • Plattstorlek:
    200×200 mm
  • Med:
    Justeringshjul
  • Arbetshöjd:
    75 - 400 mm
  • Färg:
    Grå
  • Max. dynamisk belastning:
    7 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Spärrhake för nivåbord, längd 190 mm
    Spärrhake för nivåbord, längd 190 mm
    245-0026
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 675,00 kr