Orders LinkContactUsLinkComponent
Deglar
130 ml, 60×60 mm, 0,5 mm
Katalog # BOCH8107
Leverantör:   BOCHEM
Deglar
Katalog # BOCH8107
Leverantör:  BOCHEM
Deglar
Deglar
130 ml, 60×60 mm, 0,5 mm
Price
1 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Specifikationer
  • Diam×H:
    60×60 mm
  • Kapacitet:
    130 ml
  • Seq:
    16
  • Tjocklek:
    0,5 mm