Tripoder
Med påskruvade fötter, härdat gjutjärn (zinkat), 150×240 mm
Catalog # BOCH5233
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Specifications
- Innerdiam.×H:150×240 mm
- Beskrivning:Med påskruvade fötter, härdat gjutjärn (zinkat)