Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 500 mm
Katalog # BOCH5160
Leverantör:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Katalog # BOCH5160
Leverantör:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 500 mm
Price
195,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Galvanised steel.
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Längd:
    500 mm