Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 1000 mm
Katalog # BOCH5163
Leverantör:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Katalog # BOCH5163
Leverantör:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 1000 mm
Price
265,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Galvanised steel.
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Längd:
    1000 mm