Spoons, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Katalog # 231-0604
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål. Specialform för lätt och enkel hantering.
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
- God kemikalieresistens
- Enkel att rengöra
Specifikationer
- Beskrivning:Oblique
- Längd:250 mm
- Seq:06
- Skedstorlek:65×30 mm