Spoons, POLY
Oblique, 500 mm, 65×30 mm
231-0605
: BOCHEM
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål. Specialform för lätt och enkel hantering.
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
- God kemikalieresistens
- Enkel att rengöra
- Beskrivning:Oblique
- Längd:500 mm
- Seq:11
- Skedstorlek:65×30 mm